Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Camk1g Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1809R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-1809R-A750
Anti-Camk1g Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
CaMKI gamma is a Calcium/calmodulin-dependent protein kinase which belongs to a proposed calcium-triggered signaling cascade. In vitro it phosphorylates transcription factor CREB1. It has been proposed that CaMKI gamma is involved in dendritic outgrowth mediated by CaM-dependant protein kinase kinase.

Type: Primary
Antigen: Camk1g
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 381-476/476
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité