Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Inhibin Beta C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1826R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-1826R-A750
Anti-Inhibin Beta C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene encodes the beta C chain of inhibin, a member of the TGF-beta superfamily. This subunit forms heterodimers with beta A and beta B subunits. Inhibins and activins, also members of the TGF-beta superfamily, are hormones with opposing actions and are involved in hypothalamic, pituitary, and gonadal hormone secretion, as well as growth and differentiation of various cell types.

Type: Primary
Antigen: Inhibin Beta C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 237-352/352
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité