Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LPL Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-1973R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-1973R-A750
Anti-LPL Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The primary function of this lipase is the hydrolysis of triglycerides of circulating chylomicrons and very low density lipoproteins (VLDL). Binding to heparin sulfate proteogylcans at the cell surface is vital to the function. The apolipoprotein, APOC2, acts as a coactivator of LPL activity in the presence of lipids on the luminal surface of vascular endothelium (By similarity).

Type: Primary
Antigen: LPL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 401-475/475
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité