Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-H1N1 Hemagglutinin 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2002R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-2002R-A680
Anti-H1N1 Hemagglutinin 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Influenza A virus is a major public health threat. Novel influenza virus strains caused by genetic drift and viral recombination emerge periodically to which humans have little or no immunity, resulting in devastating pandemics. Influenza A can exist in a variety of animals; however it is in birds that all subtypes can be found. These subtypes are classified based on the combination of the virus coat glycoproteins hemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA) subtypes. HA interacts with cell surface proteins containing oligosaccharides with terminal sialyl residues. Binds to sialic acid-containing receptors on the cell surface, bringing about the attachment of the virus particle to the cell. This attachment induces virion internalisation of about two third of the virus particles through clathrin-dependent endocytosis and about one third through a clathrin- and caveolin-independent pathway. Plays a major role in the determination of host range restriction and virulence. Class I viral fusion protein. Responsible for penetration of the virus into the cell cytoplasm by mediating the fusion of the membrane of the endocytosed virus particle with the endosomal membrane. Low pH in endosomes induces an irreversible conformational change in HA2, releasing the fusion hydrophobic peptide. Several trimers are required to form a competent fusion pore. Influenza A Virus (strain swl A/California/04/2009 H1N1).

Type: Primary
Antigen: H1N1 Hemagglutinin 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 151-250/566
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus, Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité