Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-E.coli DH-5 Alpha Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2033R-A680EA 840 EUR InStock
BOSSBS-2033R-A680
Anti-E.coli DH-5 Alpha Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
This antibody reacts with Escherichia coli HD5a (E.coli HD5a), Escherichia coli is a gram-negative bacillus that belongs to a larger group of Enterobacteriae - bacteria that inhabit the gastrointestinal tract. Although usually a harmless resident of the gut, some strains have the potential to cause serious problems, especially where there is an immature immune system or immunosuppression, or where the subtype of organism has acquired the ability to produce pathogenic toxins. E. coli DH5_ strain is an engineering strain widely used in biopharmaceuticals. According to the requirements of product quality inspection, it is necessary to detect the residual amount of DH5_ bacterial protein in biological products. This product is an anti-serum obtained by immunizing rabbits with DH5_ bacterial protein as an antigen, and purified by affinity chromatography to obtain antibody IgG, which can be used for ELISA, Western Blot and other experimental tests.

Type: Primary
Antigen: E.coli DH-5 Alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bacteria, Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité