Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TEM1/CD248 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2101R-A680EA 864 EUR InStock
BOSSBS-2101R-A680
Anti-TEM1/CD248 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The transmembrane glycoprotein Tumor endothelial marker 1 (TEM1) is highly expressed in tumor endothelial cells however it is barely detectable on normal endothelial cells. It is believed to play a role in tumor angiogenesis. It is expressed in stromal fibroblasts, metastatic hepatic lesions and during angiogenesis of corpus luteum formation and wound healing. TEM1 is being investigated as a potential target for cancer treatment.

Type: Primary
Antigen: TEM1/CD248
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 251-350/757
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité