Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Hepatitis B Virus X Protein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2147R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-2147R-A750
Anti-Hepatitis B Virus X Protein Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Multifunctional protein that may modulate protein degradation pathways, apoptosis, transcription, signal transduction, cell cycle progress, and genetic stability by directly or indirectly interacting with hosts factors. Does not seem to be essential for HBV infection. May be directly involved in development of cirrhosis and liver cancer (hepatocellular carcinoma). Most of cytosolic activities involve modulation of cytosolic calcium. The effect on apoptosis is controversial depending on the cell types in which the studies have been conducted. By binding to human DDB1, may affect cell viability and stimulate genome replication. May induce apoptosis by localizing in mitochondria and causing loss of mitochondrial membrane potential. May also modulate apoptosis by binding human CFLAR, a key regulator of the death-inducing signaling complex (DISC). Moderately stimulates transcription of many different viral and cellular transcription elements. Promoters and enhancers stimulated by HBx contain DNA binding sites for NF-kappa-B, AP-1, AP-2, c-EBP, ATF/CREB, or the calcium-activated factor NF-AT. May bind bZIP transcription factors like CREB1 (By similarity).

Type: Primary
Antigen: Hepatitis B virus X protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 10-60/210
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus, Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité