Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cecropin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2232R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-2232R-A750
Anti-Cecropin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Cecropins are produced by insects, particularly under conditions of infection. Cecropins are bioactive peptides that exhibit activities by interacting with membranes and forming transmembrane channels that allow the free flow of electrolytes, metabolites and water across the phospholipid bilayers. Cecropins A, B and D are close homologues consisting of 35-39 residues. They are found in the pupae of the cecropin moth, but related homologues named lepodopteran, bactericidin, moricin and sarcotoxin are produced by other insects.

Type: Primary
Antigen: Cecropin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-37/41
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité