Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Bcl-10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-2733R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-2733R-A750
Anti-Bcl-10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Involved in adaptive immune response (PubMed:25365219). Promotes apoptosis, pro-caspase-9 maturation and activation of NF-kappa-B via NIK and IKK. May be an adapter protein between upstream TNFR1-TRADD-RIP complex and the downstream NIK-IKK-IKAP complex. Is a substrate for MALT1 (PubMed:18264101).

Type: Primary
Antigen: Bcl-10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 81-180/233
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité