Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC27A6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9454R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9454R-A680
Anti-SLC27A6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Acyl-coenzyme A synthetases (ACSs) are a large family of related enzymes known to catalyse the fundamental initial reaction in fatty acid metabolism. The ACS family is roughly characterised based on fatty acid chain length preference amongst different members. The nomenclature in the ACS family reflects this relationship and includes short-chain ACS (ACSS), medium-chain ACS (ACSM), long-chain ACS (ACSL) and very long-chain ACS (ACSVL). ACSVL family members are capable of activating both long (LCFAs) and very long-chain fatty acids (VLCFAs). There are six members of the human ACSVL subfamily, which have been described as solute carrier family 27A (SLC27A) gene products. They represent a group of evolutionarily conserved fatty acid transport proteins (FATPs) recognised for their role in facilitating translocation of long-chain fatty acids across the plasma membrane. The family nomenclature has recently been unified with their respective acyl-CoA synthetase family designations: ACSVL1 (FATP2), ACSVL2 (FATP6), ACSVL3 (FATP3), ACSVL4 (FATP1), ACSVL5 (FATP4) and ACSVL6 (FATP5). ACSVLs have unique expression patterns and are found in major organs of fatty acid metabolism, such as adipose tissue, liver, heart and kidney. ACSVL2 is a 619 amino acid multi-pass membrane protein. Encoded by a gene that maps to human chromosome 5q23.3, ACSVL2 may function as the predominant fatty acid protein transporter in heart.

Type: Primary
Antigen: SLC27A6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 231-330/619
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité