Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Factor 11 light chain Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9502R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-9502R-A750
Anti-Factor 11 light chain Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene encodes coagulation factor XI of the blood coagulation cascade. This protein is present in plasma as a zymogen, which is a unique plasma coagulation enzyme because it exists as a homodimer consisting of two identical polypeptide chains linked by disulfide bonds. During activation of the plasma factor XI, an internal peptide bond is cleaved by factor XIIa (or XII) in each of the two chains, resulting in activated factor XIa, a serine protease composed of two heavy and two light chains held together by disulfide bonds. This activated plasma factor XI triggers the middle phase of the intrisic pathway of blood coagulation by activating factor IX. Defects in this factor lead to Rosenthal syndrome, a blood coagulation abnormality.

Type: Primary
Antigen: Factor 11 light chain
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 451-550/625
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité