Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FECH Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9521R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9521R-A680
Anti-FECH Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Ferrochelatase catalyses the insertion of the ferrous form of iron into protoporphyrin IX in the heme synthesis pathway, and is localised in the mitochondrion. Defects in ferrochelatase are associated with protoporphyria. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. Porphyrias are a group of inherited or acquired disorders of certain enzymes in the heme biosynthetic pathway (also called porphyrin pathway). They are broadly classified as hepatic porphyrias or erythropoietic porphyrias, based on the site of the overproduction and mainly accumulation of the porphyrins (or their chemical precursors). They manifest with either skin problems, or neurological complications, or occasionally both.

Type: Primary
Antigen: FECH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 81-180/423
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité