Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GTPBP9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9554R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9554R-A750
Anti-GTPBP9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
GTP-binding protein 9 is a 396 amino acid protein that belongs to the Obg-related GTPase family under the translation factors (TRAFAC) class. Originally thought to only have GTPase activity, Obg-related GTPase family members have been shown to also have ATPase activity. In Homo sapians, GTPBP9 exhibits a preference for binding ATP over GTP, with GTP binding occurring only at high nucleotide concentration. One cause for ATP affinity and GTP discrimination is thought to be a substitution of glutamine for a hydrophobic amino acid in Obg-related family members; this is the same substitution that inactivates Ras-like GTPases. GTPBP9 contains a C-terminal TGS domain that binds to ligands and an N-terminal G domain which binds nucleotides. GTPBP9 is expressed as three isoforms produced by alternative splicing.

Type: Primary
Antigen: GTPBP9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-250/396
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité