Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DRIP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9618R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9618R-A750
Anti-DRIP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
1.C14ORF28, GNB2L1, MLLT3, DRD2 and DARPP-32 are important in the pathogenesis of schizophrenia and bipolar disorder; 2. these two disorders share common disease-related mechanisms linked to dopamine signalling; 3. the expression of these genes is closely correlated; and 4. DRD2 provides the initial trigger in the pathogenesis of these disorders.

Type: Primary
Antigen: DRIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 31-130/310
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité