Anti-NOL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9710R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9710R-A750
Anti-NOL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Proliferation-associated nucleolar antigen is expressed in mid G1 phase with peak level during the S phase and a rapid degradation during late mitosis. Its expression in breast carcinoma is correlated with patient prognosis.
Type: Primary
Antigen: NOL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-100/812
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité