Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UFD1L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9733R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9733R-A680
Anti-UFD1L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
UFD1L is a member of the UFD1 family of proteins and is a component of the ubiquitin-dependent proteolytic pathway which degrades ubiquitin fusion proteins. This complex, also containing UFD1L, VCP and NPLOC4, binds ubiquitinated proteins and is required for the export of misfolded proteins from the ER to the cytoplasm for disposal. The NPLOC4-UFD1L-VCP complex also regulates spindle disassembly at the end of mitosis and is necessary for the formation of a closed nuclear envelope. UFD1L gene hemizygosity is the cause of some developmental defects including DiGeorge syndrome (DGS), velo-cardio-facial syndrome (VCFS) and Opitz G/BBB syndrome. UFD1L has 2 named isoforms produced by alternative splicing.

Type: Primary
Antigen: UFD1L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/307
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité