Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGF18 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9762R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9762R-A750
Anti-FGF18 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
FGF18 is a member of the fibroblast growth factor (FGF) family. FGF family members possess broad mitogenic and cell survival activities, and are involved in a variety of biological processes, including embryonic development, cell growth, morphogenesis, tissue repair, tumour growth, and invasion. It has been shown in vitro that this protein is able to induce neurite outgrowth in PC12 cells. Studies of the similar proteins in mouse and chick suggested that this protein is a pleiotropic growth factor that stimulates proliferation in a number of tissues, most notably the liver and small intestine. Knockout studies of the similar gene in mice implied the role of this protein in regulating proliferation and differentiation of midline cerebellar structures.

Type: Primary
Antigen: FGF18
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 110-207/207
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité