Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C2ORF25 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9808R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9808R-A750
Anti-C2ORF25 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
C2ORF25 is a mitochondrial protein and its function is not fully identified. But, Vitamin B12 (cobalamin) is an essential cofactor in several metabolic pathways. Intracellular conversion of cobalamin to adenosylcobalamin in mitochondria and to methylcobalamin in cytoplasm is necessary for homeostasis of methylmalonic acid and homocysteine. C2ORF25 encodes a protein involved in an early step of cobalamin metabolism.

Type: Primary
Antigen: C2ORF25
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 31-130/296
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité