Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AE2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9847R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9847R-A750
Anti-AE2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Primary canalicular bile undergoes a process of fluidization and alkalinization along the biliary tract that is influenced by several factors, including hormones, innervation/neuropeptides and biliary constituents. The excretion of bicarbonate at both the canaliculi and the bile ducts is an important contributor to the generation of bile-salt independent flow. Bicarbonate is secreted from hepatocytes and cholangiocytes through parallel mechanisms, which involve chloride efflux through activation of chloride channels and further bicarbonate secretion via AE2 (also designated SLC4A2)-mediated chloride/bicarbonate exchange. The AE2 protein regulates pH, chloride concentration, cell volume and transepithelial ion transport in many tissues. Gene silencing of AE2 causes a marked inhibition of unstimulated and secretin-stimulated chloride/bicarbonate exchange, which maintains the bile acid pool that is crucial for secretin to induce bicarbonate-rich choleresis.

Type: Primary
Antigen: AE2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 851-950/1241
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité