Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BST2/CD317 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9850R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9850R-A750
Anti-BST2/CD317 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
IFN-induced antiviral host restriction factor which efficiently blocks the release of diverse mammalian enveloped viruses by directly tethering nascent virions to the membranes of infected cells. Acts as a direct physical tether, holding virions to the cell membrane and linking virions to each other. The tethered virions can be internalised by endocytosis and subsequently degraded or they can remain on the cell surface. In either case, their spread as cell-free virions is restricted. Its target viruses belong to diverse families, including retroviridae: human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1), human immunodeficiency virus type 2 (HIV-2), simian immunodeficiency viruses (SIVs), equine infectious anemia virus (EIAV), feline immunodeficiency virus (FIV), prototype foamy virus (PFV), Mason-Pfizer monkey virus (MPMV), human T-cell leukaemia virus type 1 (HTLV-1), Rous sarcoma virus (RSV) and murine leukaemia virus (MLV), flavivirideae: hepatitis C virus (HCV), filoviridae: ebola virus (EBOV) and marburg virus (MARV), arenaviridae: lassa virus (LASV) and machupo virus (MACV), herpesviridae: kaposis sarcoma-associated herpesvirus (KSHV), rhabdoviridae: vesicular stomatitis virus (VSV), orthomyxoviridae: influenza A virus, and paramyxoviridae: nipah virus. Can inhibit cell surface proteolytic activity of MMP14 causing decreased activation of MMP15 which results in inhibition of cell growth and migration. Can stimulate Signalling by LILRA4/ILT7 and consequently provide negative feedback to the production of IFN by plasmacytoid dendritic cells in response to viral infection. Plays a role in the organization of the subapical actin cytoskeleton in polarized epithelial cells.

Type: Primary
Antigen: BST2/CD317
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-100/180
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité