Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TFCP2C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9852R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9852R-A750
Anti-TFCP2C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
CP2 family gene products are reported to be involved in a-globin gene expression. Mouse CP2c (also known as a-CP2/CP2/LSF/UBP-1) is a homologue of human LBP-1c with 96% amino acid sequence identity. CP2c was initially identified as an activator of the mouse a-globin gene, which binds to the consensus DNA-binding sequence CNRG-N6-CNR(G/C) within a promoter element overlapping the CCAAT box. The transcriptional activity of CP2c was increased during induced differentiation of MEL cells and associated globin gene transcription. CP2c is also likely to be involved in regulation of non-globin erythroid-specific genes. It was reported that congenital erythropoietic porphyria was caused by the mutations in GATA-1 and CP2c binding sites within the promoter of the uroporphyrinogen III synthase gene, the fourth enzyme in the heme biosynthetic pathway.

Type: Primary
Antigen: TFCP2C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 201-300/502
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité