Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NDST1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9891R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9891R-A750
Anti-NDST1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Essential bifunctional enzyme that catalyses both the N-deacetylation and the N-sulfation of glucosamine (GlcNAc) of the glycosaminoglycan in heparan sulfate. Modifies the GlcNAc-GlcA dissacharide repeating sugar backbone to make N-sulfated heparosan, a prerequisite substrate for later modifications in heparin biosynthesis. Plays a role in determining the extent and pattern of sulfation of heparan sulfate. Compared to other NDST enzymes, its presence is absolutely required. Participates in biosynthesis of heparan sulfate that can ultimately serve as L-selectin ligands, thereby playing a role in inflammatory response.

Type: Primary
Antigen: NDST1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 781-882/882
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité