Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CAP57 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9892R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9892R-A750
Anti-CAP57 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The cytotoxic action of BPI is limited to many species of Gram-negative bacteria; this specificity may be explained by a strong affinity of the very basic N-terminal half for the negatively charged lipopolysaccharides that are unique to the Gram-negative bacterial outer envelope. Has antibacterial activity against the Gram-nagative bacterium P.aeruginosa, this activity is inhibited by LPS from P.aeruginosa.

Type: Primary
Antigen: CAP57
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-100/487
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité