Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CAMK2D Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9921R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9921R-A750
Anti-CAMK2D Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The Ca²⁺/calmodulin-dependent protein kinases (CaM kinases) comprise a structurally related subfamily of serine/threonine kinases which include CaMKI, CaMKII and CaMKIV. CaMKII is a ubiquitously expressed serine/threonine protein kinase that is activated by Ca²⁺and calmodulin (CaM) and has been implicated in regulation of the cell cycle and transcription. There are four CaMKII isozymes designated å, , © and ∂, which may or may not be co-expressed in the same tissue type. CaMKIV is stimulated by Ca²⁺ and CaM but phosphorylation by a CaMK is also required for full activation. Stimulation of the T cell receptor CD3 Signalling complex with an anti-CD3 monoclonal antibody leads to a 10 to 40 fold increase in CaMKIV activity. An additional kinase, CaMKK, functions to activate CaMKI through the specific phosphorylation of the regulatory threonine residue at position 177.

Type: Primary
Antigen: CAMK2D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 271-370/499
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité