Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GALR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9927R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9927R-A750
Anti-GALR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
GALR1 is a G-protein-coupled receptor for the neuropeptide galanin that influences endocrine secretions, intestinal motility, memory, weight, and pain perception. GALR1 inhibits adenylyl cyclase via a G protein of the Gi/Go family. GALR1 is widely expressed in the brain and spinal cord, and in peripheral sites such as the small intestine and heart. The rat galanin receptor cDNA cloned from an insulinoma cell line is a predicted 346-amino acid G protein-coupled receptor with 92% homology to the human GALR1.

Type: Primary
Antigen: Galanin Receptor Type 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 131-230/349
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité