Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CREPT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-9971R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9971R-A680
Anti-CREPT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Interacts with phosphorylated C-terminal heptapeptiderepeat domain (CTD) of the largest RNA polymerase II subunitPOLR2A, and participates in dephosphorylation of the CTD. Transcriptional regulator which enhances expression of CCND1.Promotes binding of RNA polymerase II to the CCDN1 promoter and tothe termination region before the poly-A site but decreases itsbinding after the poly-A site. Prevents RNA polymerase II from reading through the 3' end termination site and may allow it to be recruited back to the promoter through promotion of the formation of a chromatin loop. Also enhances the transcription of a number of other cell cycle-related genes including CDK2, CDK4, CDK6 and cyclin-E but not CDKN1A, CDKN1B or cyclin-A. Promotes cell proliferation.

Type: Primary
Antigen: CREPT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 221-320/326
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité