Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RIPK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-10055R-A750EA 864 EUR InStock
BOSSBS-10055R-A750
Anti-RIPK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Serine-threonine kinase which transduces inflammatory and cell-death signals (programmed necrosis) following death receptors ligation, activation of pathogen recognition receptors (PRRs), and DNA damage. Upon activation of TNFR1 by the TNF-alpha family cytokines, TRADD and TRAF2 are recruited to the receptor. Phosphorylates DAB2IP at 'Ser-728' in a TNF-alpha-dependent manner, and thereby activates the MAP3K5-JNK apoptotic cascade. Ubiquitination by TRAF2 via 'Lys-63'-link chains acts as a critical enhancer of communication with downstream signal transducers in the mitogen-activated protein kinase pathway and the NF-kappa-B pathway, which in turn mediate downstream events including the activation of genes encoding inflammatory molecules. Polyubiquitinated protein binds to IKBKG/NEMO, the regulatory subunit of the IKK complex, a critical event for NF-kappa-B activation. Interaction with other cellular RHIM-containing adapters initiates gene activation and cell death. RIPK1 and RIPK3 association, in particular, forms a necrosis-inducing complex.

Type: Primary
Antigen: RIPK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-250/671
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité