Anti-AFP4a Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BOSSBS-10081R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-10081R-A750
Anti-AFP4a Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AFP4a
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 45-88/129
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Zebrafish
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité