Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Bestrophin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11040R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11040R-A750
Anti-Bestrophin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Best vitelliform macular dystrophy, known as Best disease, is an early-onset autosomal dominant condition in which accumulation of lipofuscin-like material within and beneath the RPE leads to progressive loss of central vision. Best disease is frequently a reflection of mutations in the Bestrophin gene, which encodes a protein containing four putative transmembrane domains and localizes to the basolateral plasma membrane of RPE cells. Human Bestrophin forms oligomeric chloride channels that are sensitive to intracellular calcium. Missense mutations at the Bestrophin locus reduces or abolishes Bestrophin protein mediated membrane current. Bestrophin Bestrophin 2,Bestrophin 3, and Bestrophin 4 are transmembrane proteins that contain a high percentage of aromatic residues, a conserved RFP (Arg-Phe-Pro) motif and they function as anion channels.

Type: Primary
Antigen: Bestrophin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 251-350/585
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité