Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EPS15 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11251R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11251R-A750
Anti-EPS15 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Elucidation of the mechanism by which receptor tyrosine kinases (RTKs) modulate cellular physiology in response to stimuli is critical to the understanding of growth regulation. Miscues in RTK Signalling pathways can result in cellular transformation and ultimately in cancer. Two novel EGF receptor substrates designated EGF-receptor pathway substrates 8 and 15, or Eps8 and Eps15, have been described. Eps8 and Eps15 are proteins, respectively that become tyrosine phosphorylated subsequent to EGF stimulation. Overexpression of Eps15 in NIH/3T3 cells causes cellular transformation, implying involvement in the regulation of cell proliferation. Eps15 is capable of binding the amino terminal portion of Crk via a conserved proline-rich domain, characteristic of all Crk binding proteins. Overexpression of Eps8 in both fibroblasts and hematopoietic cells results in an increased mitogenic response to EGF. Eps8 has been shown to associate with the EGF receptor despite its lack of a functional SH2 domain. Further characterisation suggests the protein has both a PH domain and a SH3 domain, the functional significance of which are not yet known.

Type: Primary
Antigen: EPS15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 161-260/896
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité