Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SNIP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11260R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11260R-A680
Anti-SNIP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Members of the transforming growth factor-beta (TGF-Beta) superfamily play critical roles in controlling cell growth and differentiation. Effects of TGF-Beta family ligands are mediated by Smad proteins. The Smad nuclear interacting protein (SNIP1) contains a forkhead-associated (FHA) domain and acts as a nuclear inhibitor of CBP/p300. SNIP1 potently inhibits the activity of NF-kappa B, which binds the C/H1 domain of CBP/p300, by competing for the binding site. SNIP1 is also thought to induce expression of Cyclin D1 to promote cellular proliferation. SNIP1 is ubiquitously expressed with high expression in heart and skeletal muscle.

Type: Primary
Antigen: SNIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 301-396/396
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité