Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C1QBP/GC1q R Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11263R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11263R-A750
Anti-C1QBP/GC1q R Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The human complement subcomponent C1q associates with C1r and C1s in order to yield the first component of the serum complement system (SCS). The SCS contains over 30 glycoproteins that influence physiological mechanisms of the body in response to immune complex (the classical pathway), carbohydrate (the lectin pathway) or bacterial (alternative pathway) initiation. C1q binding protein (C1QBP), also designated gC1q-R, p32 (p33) or HABP1 (hyaluronan-binding protein 1), is known to bind the globular heads of C1q molecules and inhibit C1 activation. C1QBP has been described as a complement receptor for C1q on B cells, neutrophils and mast cells. The C1QBP protein may form homodimers. C1QBP is expressed in vascular endothelial cells and has been found to be a multifunctional protein interacting with elements of complement, coagulation and kinin systems. In addition, C1QBP is a subunit of pre-mRNA splicing factor SF2/ASF.

Type: Primary
Antigen: C1QBP/GC1q R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/282
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité