Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Lymphotactin/Xcl1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11287R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11287R-A750
Anti-Lymphotactin/Xcl1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Lymphotactin is a chemokine-like molecule produced selectively, if not exclusively, by activated CD8+ T cells. Lymphotactin is a C-type member of the chemokine superfamily but retains only the 2nd and 4th of the four cysteine residues conserved in other chemokines. In normal tissues, lymphotactin is expressed at high levels in spleen, thymus, small intestine, and peripheral blood leukocytes, as well as at low levels in lung, prostate, and ovary. Lymphotactin is chemotactic for CD⁴⁺ and CD⁸⁺ T cells but not for monocytes and induces a rise in intracellular calcium in peripheral blood lymphocytes. The specific receptor for lymphotactin is XCR1, a member of the G protein-coupled receptor family. The gene which encodes lymphotactin maps to human chromosome 1q23.

Type: Primary
Antigen: Lymphotactin/Xcl1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-114/114
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité