Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ataxin 7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11318R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11318R-A750
Anti-Ataxin 7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The human ataxin-7 gene, also known as spinocerebellar ataxia 7 or SCA7, maps to chromosome 3p13-p12, has a 2727-bp open reading frame, and encodes a 892 amino acid protein containing a nuclear localisation signal and a polyglutamine tract. SCA7 is an autosomal dominant neurodegenerative disorder characterised by ataxia and selective neuronal cell loss caused by the expansion of a translated CAG repeat encoding a polyglutamine tract in ataxin-7, which is the SCA7 gene product. Ataxin-7 is expressed within neurons both affected and unaffected in SCA7 pathology with subcellular localisation being variable depending upon the neuronal subtype. Polyglutamine expanded in ataxin-7 may carry out its pathogenic effects in the nucleus by altering the matrix-associated nuclear structure and/or by disrupting nucleolar function.

Type: Primary
Antigen: Ataxin 7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 301-400/892
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité