Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EGFLAM/Pikachurin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11346R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11346R-A750
Anti-EGFLAM/Pikachurin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
EGFLAM is a 1017 amino acid secreted protein containing three EGF-like domains, two fibronectin type-III domains, and three laminin G-like domains. Colocalizing with bassoon, CtBP and dystroglycan in photoreceptor synaptic terminals, EGFLAM is involved in retinal photoreceptor ribbon synapse formation. EGFLAM may also promote matrix assembly and cell adhesion. Existing as five alternatively spliced isoforms, the gene encoding EGFLAM maps to human chromosome 5p13.2. Chromosome 5 makes up approximately 6% of the human genome and contains 181 million base pairs, which encode 1000 genes. Cockayne syndrome, Treacher Collins syndrome, acute myelogenous leukaemias and myelodysplastic syndrome are associated with genes present on chromosome 5.

Type: Primary
Antigen: EGFLAM/Pikachurin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 111-210/1017
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité