Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AKR1C3/DD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11401R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11401R-A750
Anti-AKR1C3/DD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
DD3 is a unique enzyme that can specifically catalyse the dehydrogenation of trans-benzenedihydrodiol and trans-naphthalenedihydrodiol.Human liver contains isoforms of dihydrodiol dehydrogenase (DD1, DD2, DD3 and DD4), which belong to the aldo-oxo reductase/aldo-keto reductase (AKR) superfamily, have 20Alpha- or 3Alpha-hydroxysteroid dehydrogenase (HSD) activity. DD1 is also designated AKR1C1, DDH or DDH1 while DD2 also can be designated AKR1C2, dDD, BABP or DDH2. AKR1C3 and 3Alpha-HSD are alternate designations for DD3, while DD4 also can be called AKR1C4, CD or CHDR. DD1 and DD2 are 20Alpha-HSDs, whereas DD3 and DD4 are the 3Alpha-HSDs. The multiple human cytosolic dihydrodiol dehydrogenases are involved in the metabolism of xenobiotics, such as polycyclic aromatic hydrocarbons, pesticides and steroid hormones, and are responsible for the reduction of ketone-containing drugs by using NADH or NADPH as a cofactor. The 20Alpha-HSD catalyses the reaction of progesterone to the inactive form 20Alpha-hydroxyprogesterone. The 3Alpha-HSD is a cytosolic, monomeric, NADPH-dependent oxidoreductase that reduces 3-keto-5-dihydrosteroids to their tetrahydro products. DD1 and DD2 are ubiquitously expressed, whereas DD4 mRNA is restricted to the liver.

Type: Primary
Antigen: AKR1C3/DD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 161-270/323
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité