Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GNRHR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11403R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11403R-A680
Anti-GNRHR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) is released in a pulsatile manner that varies with the reproductive cycle. This hypothalamic hormone is transported to the pituitary, where it binds to specific receptors and regulates the synthesis and release of luteinizing hormone (LH) and follicle-stimulating hormone (FSH). localised to the cell membrane, GnRHR2 mediates its own receptor activity via association with G proteins, thereby activating a phosphatidylinositol-calcium second messenger system that regulates GnRHR2 function. GnRHR2 is thought to have potent antiproliferative effects on ovarian and endometrial cancer cells, suggesting a possible role in tumour suppression. Due to alternative splicing events, GnRHR2 is expressed as two isoforms.

Type: Primary
Antigen: GNRHR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 81-180/292
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité