Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPCR135/Relaxin 3 Receptor 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11405R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11405R-A680
Anti-GPCR135/Relaxin 3 Receptor 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Relaxin Receptor 3 is a G protein-coupled receptor that binds Relaxin 3 and influences differentiation and maintenance of the nervous system. Relaxin Receptor 3 shares sequence similarity with somatostatin receptors and angiotensin receptors. It mediates central processing of sensory signals in the rat and is thought to be a modulator of stress responses. Relaxin Receptor 3 is present in the brain, with highest expression in substantia nigra and pituitary, followed by hippocampus, spinal cord, amygdala, caudate nucleus and corpus callosum, and low level expression in cerebellum. In peripheral tissues there are high levels in adrenal glands and low levels in pancreas, salivery gland, placenta, mammary gland and testis.

Type: Primary
Antigen: GPCR135/Relaxin 3 Receptor 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 11-58/469
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité