Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MC4 Receptor Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11417R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11417R-A680
Anti-MC4 Receptor Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The melanocortin family comprises the Alpha-, Beta- and Gamma- melanocyte stimulating hormones (MSH) and adrenocorticotrophin. The receptors for these hormones are seven-transmembrane G protein-coupled proteins that activate adenylyl cyclase. Five melanocortin receptors have been cloned and shown to exhibit different affinities and patterns of expression. MC1-R (MSH-R) is expressed in melanocytes and corticoadrenal tissue. MC2-R is the ACTH receptor and is expressed primarily in the adrenal cortex. MC3-R has been found in specific regions of the brain and is also expressed in placenta and gut. MC4-R is expressed primarily in brain, while MC5-R is expressed at low levels in most tissues.

Type: Primary
Antigen: MC4 Receptor
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1-50/332
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité