Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TWSG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11606R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11606R-A750
Anti-TWSG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Twisted Gastrulation Protein 1(TWSG1) is a secreted BMP binding protein structurally related to the BMP antagonists Chordin and Noggin. TSG can inhibit BMP activity by binding directly to BMP proteins thereby preventing BMPs from binding to their receptors. It can act either as a BMP4 agonist or antagonist (depending on the specific biochemical environment) by binding to the BMP4/Chordin complex.

Type: Primary
Antigen: TWSG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-223/223
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité