Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OR10A5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11631R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11631R-A680
Anti-OR10A5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Olfactory receptors interact with odorant molecules in the nose to initiate a neuronal response that leads to the perception of smell. While they share a seven transmembrane domain structure with many neurotransmitter and hormone receptors, olfactory receptors are responsible for the recognition and transduction of odorant signals. OR10A2 (olfactory receptor 10A2) and OR10A5 (olfactory receptor 10A5) are multi-pass membrane proteins that belong to the G-protein coupled receptor 1 family and are encoded by genes that map to human chromosome 11p15.4. Chromosome 11 houses over 1400 genes and comprises nearly 4% of the human genome. Jervell and Lange-Nielsen syndrome, Jacobsen syndrome, Niemann-Pick disease, hereditary angioedema and Smith-Lemli-Opitz syndrome are associated with defects in genes that map to chromosome 11.

Type: Primary
Antigen: OR10A5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 231-317/317
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité