Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Humanin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11646R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11646R-A750
Anti-Humanin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Humanin, an endogenous anti-apoptotic peptide against Alzheimer disease-related insults, consists of 24 amino acids. The secreted protein is a neuroprotective factor against death induced by several different types of Alzheimer's disease genes. Humanin protects neuronal cells from damage caused by Alzheimer's disease genes, specifically APP (amyloid precursor protein). Humanin acts as a ligand for formyl peptide receptor-like 1 (FPRL1) with APP and utilizes its neuroprotective effects by inhibiting FPRL1 access to APP. The peptide prevents Bax translocation from cytosol to mitochondria. Humanin expression levels may be dependent on defects in energy production in muscles with mitochondrial abnormalities. The peptide has been detected in muscles of patients with the mitochondrial disease chronic progressive external ophthalmoplegia (CPEO). Humanin is mainly expressed in the kidney, heart, liver, testis and skeletal muscles.

Type: Primary
Antigen: Humanin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-24/24
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité