Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TMEM59L/BSMAP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11648R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11648R-A680
Anti-TMEM59L/BSMAP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
BSMAP is a 342 amino acid type-I membrane glycoprotein that localizes to organelle membranes and belongs to the TMEM59 family. Expressed at high levels in brain tissue, BSMAP is thought to play a role in brain function and central nervous system activity. The gene encoding BSMAP maps to human chromosome 19, which consists of over 63 million bases, houses approximately 1400 genes and is recognised for having the greatest gene density of the human chromosomes. It is the genetic home for a number of immunoglobulin (Ig) superfamily members, including the killer cell and leukocyte Ig-like receptors, a number of ICAMs, the CEACAM and PSG family and Fc receptors (FcRs).

Type: Primary
Antigen: TMEM59L/BSMAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 251-342/342
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité