Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APBA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11651R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11651R-A680
Anti-APBA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The Beta-Amyloid precursor protein (Beta-APP) is a major constituent of the amyloid deposits in patients with Alzheimer's disease. The Beta-Amyloid precursor is known to interact with several proteins, including X11 and the G heterotrimetric protein APP-BP1. The neuronal, transmembrane protein X11 is known to bind to the -Amyloid precursor protein via a phosphotyrosine binding (PTB) domain, reducing the secretion of cellular Beta-APP and slowing Beta-APP processing pathways. X11 binds specifically to the YENPTY motif, which is involved in the internalisation of Beta-APP. Multiple splice varitents of X11 have been identified, including X11 Alpha (also designated Mint 1), X11 Beta (Mint 2) and X11 Gamma (Mint 3).

Type: Primary
Antigen: APBA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 351-450/749
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité