Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PROSAAS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11687R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11687R-A680
Anti-PROSAAS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
PCSK1N is a 260 amino acid protein that is both secreted and localised to the trans-Golgi network. Expressed in pancreas and brain, PCSK1N is thought to play a role in the control of the neuroendocrine secretory pathway and may also be involved in PCSK1 inhibition. The gene encoding PCSK1N maps to human chromosome X, which contains nearly 153 million base pairs and houses over 1000 genes. In conjunction with chromosome Y, chromosome X is responsible for sex determination, as an X and a Y chromosome lead to normal male development, while two copies of an X chromosome lead to normal female development. There are a number of conditions related to an abnormal number and combination of sex chromosomes, some of which include Turner's syndrome, color blindness, hemophilia and Duchenne muscular dystrophy.

Type: Primary
Antigen: PROSAAS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 34-130/260
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité