Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SMUBP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11757R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11757R-A680
Anti-SMUBP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
IGHMBP2 is a 993 amino acid nuclear and cytoplasmic protein that is ubiquitously expressed. Belonging to the DNA2/NAM7 helicase family, IGHMBP2 is a 5' to 3' helicase that unwinds RNA and DNA duplexes in an ATP-dependent reaction. IGHMBP2 also acts as a transcriptional regulator and is necessary for transcriptional activation of the flounder liver-type antifreeze protein gene. IGHMBP2 exists as a homooligomer and is part of the cytosolic ribonucleoprotein complex. Mutations in the gene encoding IGHMBP2 are suggested to lead to distal hereditary motor neuronopathy type 6 (HMN6), also known as spinal muscular atrophy distal autosomal recessive 1 (DSMA1) or spinal muscular atrophy with respiratory distress 1 (SMARD1). HMN6 is characterised by weakness and wasting of distal muscles of the anterior tibial and peroneal compartments of the legs and severe respiratory distress.

Type: Primary
Antigen: SMUBP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 271-355/993
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité