Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UBE3A/E6-AP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11776R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11776R-A750
Anti-UBE3A/E6-AP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
E6-associating protein is a component of the ubiquitin-mediated proteolytic pathway, which selectively targets proteins for degradation by the 26S proteasome. Ubiquitin (Ub) is directly conjugated to protein substrates by the transfer of Ub from an E2 ubiquitin conjugating enzyme to the target protein. This conjugation is facilitated by the enzymatic activity of E3 ubiquitin ligase family members such as E6-AP. Several substrates of E6-AP have been identified and include the tumour suppressor protein p53 and the mammalian homolog of Rad23, HHR23A. Previous studies have indicated that E6-AP associates with the human papillomavirus E6 oncogene, which complexes with p53 and thereby potentiates E6-AP mediated ubiquitination of p53. Genetic mutations that impair E6-AP activity result in the accumulation of p53 in the cytoplasm, and, in many instances, these mutations are associated with the development of the rare neurodevelopmental disorder Angelman syndrome (AS), which is characterised by severe motor dysfunction and mental retardation.

Type: Primary
Antigen: UBE3A/E6-AP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 701-800/875
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité