Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOTUM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11904R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11904R-A680
Anti-NOTUM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Notum is a 496 amino acid secreted protein that belongs to the pectinacetylesterase family and may deacetylate GlcNAc residues on cell surface glycans. The gene that encodes Notum consists of approximately 9334 bases and maps to human chromosome 17q25.3. Encoding more than 1200 genes, chromosome 17 comprises over 2.5% of the human genome. Two key tumour suppressor genes are associated with chromosome 17, namely, p53 and BRCA1. tumour suppressor p53 is necessary for maintenance of cellular genetic integrity by moderating cell fate through DNA repair versus cell death. Malfunction or loss of p53 expression is associated with malignant cell growth and Li-Fraumeni syndrome. Like p53, BRCA1 is directly involved in DNA repair, though specifically it is recognised as a genetic determinant of early onset breast cancer and predisposition to cancers of ovary, colon, prostate gland and fallopian tubes.

Type: Primary
Antigen: NOTUM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 351-450/496
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité