Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NRSN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11915R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11915R-A750
Anti-NRSN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Neurensin-1 (NRSN1), also designated Vesicular membrane protein of 24 kDa (VMP) or Neuro-p24, is a 195 amino acid multi-pass membrane protein belonging to the VMP family that is involved in the transport of neural organelle transport and in the transduction of nerve signals or in nerve growth. Expressed solely in brain, Neurensin-1 is also thought to play a role in neurite extension. The gene encoding Neurensin-2 maps to human chromosome 6, which contains around 1200 genes within 170 million base pairs of sequence. Deletion of a portion of the q arm of chromosome 6 is associated with early onset intestinal cancer suggesting the presence of a cancer susceptibility locus. Porphyria cutanea tarda, Parkinson's disease, Stickler syndrome, 21-hydroxylase deficiency and maple syrup urine disease are also associated with genes on chromosome 6.

Type: Primary
Antigen: NRSN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-195/195
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité