Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC12A6/KCC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BOSSBS-11952R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11952R-A750
Anti-SLC12A6/KCC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The four isoforms of potassium/chloride co-transport channels (KCC) belong to a superfamily of cation-chloride co-transporters involved in cell volume maintenance. Nitric oxide (NO) donors activate KCCs, while inhibitors of the cGMP pathway prevent NO donor activation. The ubiquitously expressed KCC1 contains 12 transmembrane domains with both cytoplasmic N and C terminal domains. KCC2 expression is limited to neuronal tissues by a restrictive element similar to the neuronal-restrictive silencing factor. In neurons, KCC2 expression is correlated with an inhibitory response to GABA, while the absence of KCC2 is necessary for an unusual excitatory response to GABA. Alterations of KCC2 expression in the inferior colliculus of rat brain may be related to seizure susceptibility. Conversely, KCC3 is not suspected to play a major role in epilepsy. The two splice variants of KCC3, KCC3a and KCC3b, are predominantly expressed in brain and kidney, respectively, while KCC4 is expressed in muscle, brain, lung, heart and kidney.

Type: Primary
Antigen: SLC12A6/KCC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 401-500/1150
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité